05-1049
Anti-Met (extracellular) Antibody, clone 4F8.2
clone 4F8.2, from mouse
別名:
HGF receptor, HGF/SF receptor, Met proto-oncogene tyrosine kinase, SF receptor, Scatter factor receptor, met proto-oncogene, met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor), oncogene MET
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4F8.2, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MET(4233)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
成長因子及び受容体
This lot detected Met at 1:1,000 dilution in HEK293 cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Immunohistochemistry Analysis :
品質
Western Blot Analysis:
This lot detected Met at 1:1,000 dilution in HEK293 cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-1049:
試験成績書(COA)