04-889
Anti-Src Antibody, clone N6L, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone N6L, from rabbit
別名:
proto-oncogene tyrosine-protein kinase SRC, protooncogene SRC, Rous sarcoma, tyrosine kinase pp60c-src, tyrosine-protein kinase SRC-1, v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene
homolog, v-src sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral onco
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
N6L, monoclonal
交差性
human
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞骨格
細胞骨格シグナル伝達
品質
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
アナリシスノート
Included positive antigen control of non-stimulated A431 lysate (Cat. No. 12-301). Add 2.5 μL of 2-mercaptoethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
04-889:
試験成績書(COA)