Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
04-746
Sigma-Aldrich
抗リン酸ヒストンH3(Thr3)抗体、クローンJY325、ウサギモノクローナル
culture supernatant, clone JY325, Upstate®
別名:
H3T3P, Histone H3 (phospho T3)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
JY325, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr37)
遺伝子情報
human ... H3C1(8350)
詳細
ヒストンH3は、真核細胞のクロマチン構造に関わる5種類の主要なヒストンタンパク質の1つです。H3は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、′ひも構造に付着したビーズ状′のヌクレオソーム構造に関わっています。
ヒストンH3のN末端テールは、球状ヌクレオソームの中心から突出し、細胞プロセスに影響を及ぼす複数種のエピジェネティック修飾を受けます。これらの修飾としては、リジンおよびアルギニンアミノ酸へのメチル基またはアセチル基の共有結合付加、ならびにセリンまたはトレオニンのリン酸化などがあります。
特異性
スレオニン3がリン酸化されたヒストンH3;リン酸ヒストンH3 Thr22との交差反応性がいくつかの用途で検出されています。
免疫原
ヒトヒストンH3上でリジン4がトリメチル化される配列[RTtrimKQ] を含むペプチド
アプリケーション
WB、ChIP、BD、PIA
リン酸ヒストンH3(Thr3)、別名H3T3P、ヒストンH3(リン酸T3)の検出における抗リン酸ヒストンH3(Thr3)抗体、クローンJY325(ウサギモノクローナル抗体)の使用は、WB、DB、Mplex、PIAで検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
ヒストン
品質
コルセミドで処理した有糸分裂HeLa細胞(カタログ番号:17-306)から酸抽出したタンパク質のイムノブロットで常に評価されていますが、非修飾リコンビナントヒストンH3では評価されていません。
ターゲットの説明
17 kDa
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含む培養上清。
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取り扱いの推奨事項:受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。マイクロ遠心チューブに分注し、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGが損傷され、製品性能に影響を与える可能性があります
アナリシスノート
コントロール
コルセミドで処理した有糸分裂HeLa細胞(カタログ番号:17-306)から酸抽出したタンパク質
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
04-746:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Svetlana M Medvedeva et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 27(13) (2022-07-10)
This study represents the design and synthesis of a new set of hybrid and chimeric derivatives of 4,5-dihydro-4,4-dimethyl-1H-[1,2]dithiolo[3,4-c]quinoline-1-thiones, the structure of which the tricyclic fragment linearly bound or/and condensed with another heterocyclic fragment. Using the PASS Online software, among the
D Huertas et al.
Oncogene, 31(11), 1408-1418 (2011-08-02)
The approval of histone deacetylase inhibitors for treatment of lymphoma subtypes has positioned histone modifications as potential targets for the development of new classes of anticancer drugs. Histones also undergo phosphorylation events, and Haspin is a protein kinase the only
Gabrielle R Budziszewski et al.
Nucleic acids research, 50(8), 4355-4371 (2022-04-08)
A key role of chromatin kinases is to phosphorylate histone tails during mitosis to spatiotemporally regulate cell division. Vaccinia-related kinase 1 (VRK1) is a serine-threonine kinase that phosphorylates histone H3 threonine 3 (H3T3) along with other chromatin-based targets. While structural
Ujué Fresán et al.
PLoS genetics, 16(8), e1008962-e1008962 (2020-08-05)
Haspin, a highly conserved kinase in eukaryotes, has been shown to be responsible for phosphorylation of histone H3 at threonine 3 (H3T3ph) during mitosis, in mammals and yeast. Here we report that haspin is the kinase that phosphorylates H3T3 in
Peiling Wang et al.
Journal of cellular physiology, 235(5), 4508-4519 (2019-10-19)
Haspin (Haploid Germ Cell-Specific Nuclear Protein Kinase) is a serine/threonine kinase pertinent to normal mitosis progression and mitotic phosphorylation of histone H3 at threonine 3 in mammalian cells. Different classes of small molecule inhibitors of haspin have been developed and