Merck
04-1557
Sigma-Aldrich
Anti-SIRT1 Antibody, clone 10E4
clone 10-E-4, from mouse
別名:
SIR2-like protein 1, sir2-like 1, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 1 (S. cerevisiae), sirtuin (silent mating type information regulation 2, S. cerevisiae, homolog) 1, sirtuin 1, sirtuin type 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
10-E-4, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SIRT1(23411)
詳細
Sir2は、サイレント接合型情報調節-2(Silent mating type Information Regulation-2)の省略表記です。Sir2(哺乳類におけるホモログはSIRT1、SIR2L1、Sir2αとして知られています)は非常に近い関係にある酵素(サーチュイン:sirtuin)にちなんで名付けられました。サーチュインファミリーのメンバーは、これまで研究されたほぼすべての生物に認められています。サーチュインは、ストレス(熱や飢餓など)に対する生体の応答において重要な役割を果たし、カロリー制限の寿命延長効果の原因であるという仮説が立てられています。サーチュインは、NAD+の存在下でタンパク質からアセチル基を除去することで機能するため、「NAD+依存性脱アセチル化酵素」に分類されます。哺乳類において、SIRT1(Sir2の哺乳類ホモログ)は脱アセチル化作用を持つことが示されており、脱アセチル化によってp53を非活性化します。
特異性
この抗体はSIRT1を認識します。
免疫原
エピトープ:不明
ヒトSIRT1に相当するHisタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Anti-SIRT1 Antibody, clone 10E4(マウスモノクロナール抗体)はWB、IP、ICC、IHC、ChIPで使用検証済み -を使用してSIRT1(別名サーチュイン[サイレント交配型情報調節2]1,サーチュイン1)を検出できます。
マウスではIHCと交差反応を起こしません。 マウスの配列は免疫原と100%同一ですから、ウェスタンブロッティングで機能すると考えられています。
マウスではIHCと反応を起こしません。 マウスの配列は免疫原と100%同一ですから、ウェスタンブロッティングで機能すると考えられています。
免疫沈降:独立した研究者が代表的なロットを使用して報告しています。
クロマチン免疫沈降:独立した研究者が代表的なロットを使用して報告しています。
免疫組織染色:独立した研究者が代表的なロットを使用して報告しています。
研究のサブカテゴリ
ヒストン
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
HeLa細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのHeLa細胞ライセートのSIRT1を検出できます。
ターゲットの説明
約110 kDa
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4、150 mM NaCl)、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナル IgGκ。
フォーマット:精製
精製プロテインG
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
対照
HeLa細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
文書ライブラリにアクセスする
Lili Qin et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(22) (2020-11-19)
Resveratrol (RSV) is a natural flavonoid polyphenol compound extracted from the plants which shows various biological activities. However, the clinical application of RSV is limited by its poor aqueous solubility, rapid metabolism and poor bioavailability. In this study, resveratrol-loaded solid
Zhenyu Li et al.
The Journal of biological chemistry, 284(16), 10361-10366 (2009-02-17)
SUV39H1 is a histone H3K9-specific methyltransferase important for heterochromatin formation, regulation of gene expression, and induction of senescence in premalignant cells. SUV39H1 forms a complex with SirT1, and its activity is stimulated by SirT1 binding. Here we present evidence that
Lidong Sun et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 15(19), 2647-2655 (2016-10-18)
SIRT1 is a principle class III histone deacetylase which exhibits versatile functions in stress response, development, and pathological processes including cancer. Although SIRT1 deacetylates a wide range of nuclear and cytoplasmic proteins, its subcellular localization in cancer cells has been
Timothy M Robinette et al.
Nature communications, 11(1), 2814-2814 (2020-06-06)
Food consumption is fundamental for life, and eating disorders often result in devastating or life-threatening conditions. Anorexia nervosa (AN) is characterized by a persistent restriction of energy intake, leading to lowered body weight, constant fear of gaining weight, and psychological
Li Zhang et al.
Bioscience trends, 12(3), 282-290 (2018-06-29)
The migration and invasion of vascular smooth muscle cells (VSMCs) caused by advanced aging play an important role in diffuse intimal thickening, facilitate adverse arterial remodeling and contribute to the initiation and progression of cardiovascular diseases. The inhibitory function of