04-1552
Anti-TLS Antibody, clone 1FU-1D2
ascites fluid, clone 1FU-1D2, from mouse
別名:
75 kDa DNA-pairing protein, FUS-CHOP fusion protein, FUS-CHOP protein fusion, Fusion gene in myxoid liposarcoma, Oncogene FUS, Oncogene TLS, Translocated in liposarcoma protein, fus-like protein, fus/tls-chop oncogene, fusion (involved in t(12, 16) in ma
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1FU-1D2, monoclonal
化学種の反応性
human, rat, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FUS(2521)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
エピジェネティクス及び核内機能分子
RNA代謝及び結合タンパク質
転写因子
1:500 dilution from a representative lot detected TLS in C2C12 cells.
品質
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected TLS on 10 µg of HepG2 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
アナリシスノート
HepG2 cell lysate
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
04-1552:
試験成績書(COA)