品質水準
使用法
kit sufficient for 96 wells
交差性
human
メーカー/製品名
SMC®
assay range
accuracy: 70-130%
(minimum of 5 samples spiked)
inter-assay cv: 12%
intra-assay cv: 7%
テクニック
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
適合性
for use with SMCxPRO® and Erenna (validated)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
The SMC® Human IgM High Sensitivity Immunoassay Kit contains all reagents required to perform the assays. This assay takes advantage of a standard immunoassay workflow configured in a standard plate format. Assay protocols are similar to existing sandwich ELISA methods with two key differences: 1) Elution buffer disrupts the sandwich, separating the labeled detection antibody for quantification. 2) The SMC®immunoassay system detects analytes using Single Molecule Counting (SMC®) technology.
特異性
アプリケーション
包装
構成
- Assay Plate
- Coating Buffer
- Blocking Buffer
- Standard Diluent
- IgM Detection Antibody
- IgM Standard
- SMC® Human IgM Immunoassay Kit Instructions
- 10X Wash Buffer
- Buffer C
- Elution Buffer B
- Buffer 3
- IgM Coating Antibody
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
SMC®テクノロジーを用いた高感度イムノアッセイ技術の概要をご覧ください。そのバイオマーカー検出プラットフォーム、高感度アッセイの利点などをご確認ください。
Explore ultrasensitive immunoassay technology with SMC® technology, including its biomarker detection platform, advantages of high sensitivity assays, and more.