グレード
for protein analysis
品質水準
詳細
analytes available: IgE
特徴
accuracy Minimum of 5 samples spiked with acceptable recovery between 86-89%.
化学種の反応性
human
テクニック
single molecule counting: suitable
アイソタイプ
IgE
詳細
特異性
構成
アナリシスノート
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
1分子カウント(SMC®)テクノロジーを用いた高感度イムノアッセイ技術の概要をご覧ください。ワークフロー、バイオマーカー検出プラットフォーム、研究分野、高感度SMC®アッセイの利点などをご確認ください。
See an overview of ultrasensitive immunoassay technology with Single Molecule Counting (SMC®) technology, including its workflow, biomarker detection platform, research areas, advantages of high sensitivity SMC® assays, and more.