Merck
Z508527
Ace flat-bottom reaction flasks
capacity 4,000 mL, w/ O-ring groove
別名:
平底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥72,070
¥72,070
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥72,070
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥72,070
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
flat bottom
single-neck
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Lid
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 6511-60
キャパシティ
4,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Cylindrical heavy-wall reaction flask with a flat bottom rounded into side of wall, and extra-thick flat flange. No constriction at top facilitates introduction or removal of material and allows easy cleaning. Optional O-ring groove allows use of CAPFE O-rings rather than gaskets. Flask is supplied with one CAPFE O-ring. Order reaction flask heads and clamps separately.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)