Merck
MAT424017175
Matrix Scientific
3-Bromo-3',4'-dimethoxybenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥56,700
2 G
¥92,900
ベンダーカタログ番号: 103499-1G
¥56,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥56,700
2 G
¥92,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
321.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 103499-1G
¥56,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
91-93
Iupac Name
(3-bromophenyl)(3,4-dimethoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H13BrO3/c1-18-13-7-6-11(9-14(13)19-2)15(17)10-4-3-5-12(16)8-10/h3-9H,1-2H3
InChI Key
GXJWCGOCTKMLQU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/103499.html
Melting Point
91-93
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/103499.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)