Merck
MAT379356526
Matrix Scientific
8-(Benzyloxy)quinoline-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥55,700
ベンダーカタログ番号: 080669-500MG
¥55,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥55,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.3
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 080669-500MG
¥55,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
8-(benzyloxy)-2-quinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C17H13NO2/c19-11-15-10-9-14-7-4-8-16(17(14)18-15)20-12-13-5-2-1-3-6-13/h1-11H,12H2
InChI Key
DNRDUAQLBRLDGI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/080669.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/080669.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)