Merck
MAT379356290
Matrix Scientific
1,6-Diphenylhexane-1,3,4,6-tetrone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥31,200
ベンダーカタログ番号: 080433-500MG
¥31,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥31,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
294.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 080433-500MG
¥31,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2Z,4Z)-3,4-dihydroxy-1,6-diphenyl-2,4-hexadiene-1,6-dione
Inchi Code
1S/C18H14O4/c19-15(13-7-3-1-4-8-13)11-17(21)18(22)12-16(20)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI Key
DXOCHFDLWWHNBR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/080433.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/080433.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)