Merck
MAT370170164
Matrix Scientific
4'-Methyl-[1,4']bipiperidinyl dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥86,500
ベンダーカタログ番号: 072013-1G
¥86,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥86,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 072013-1G
¥86,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
4'-methyl-1,4'-bipiperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2.2ClH/c1-11(5-7-12-8-6-11)13-9-3-2-4-10-13;;/h12H,2-10H2,1H3;2*1H
InChI Key
YWAPNCGBIUSKMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/072013.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/072013.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)