Merck
MAT338367566
Matrix Scientific
Ethyl 3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥93,300
1 G
¥139,900
ベンダーカタログ番号: 066795-500MG
¥93,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥93,300
1 G
¥139,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 066795-500MG
¥93,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
ethyl 3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c1-2-11-8(10)7-6-3-5(6)4-9-7/h5-7,9H,2-4H2,1H3
InChI Key
QJFZMDWMBRUEMA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/066795.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/066795.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)