Merck
MAT321761362
Matrix Scientific
2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.28
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
bp
124/0.8mm
Iupac Name
2-(4-isobutylphenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C13H17N/c1-10(2)8-12-4-6-13(7-5-12)11(3)9-14/h4-7,10-11H,8H2,1-3H3
InChI Key
PKQKHWNHCKNYSW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/059724.html
Boiling point
124/0.8mm
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/059724.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)