Merck
MAT309668338
Matrix Scientific
8-Cyclohexyl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-pyrazino[3,2,1-jk]carbazole hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥40,000
1 G
¥57,900
ベンダーカタログ番号: 058379-500MG
¥40,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥40,000
1 G
¥57,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
330.9
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 058379-500MG
¥40,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
8-cyclohexyl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-pyrazino[3,2,1-jk]carbazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C20H26N2.ClH/c1-2-5-14(6-3-1)15-9-10-19-17(13-15)16-7-4-8-18-20(16)22(19)12-11-21-18;/h9-10,13-14,18,21H,1-8,11-12H2;1H
InChI Key
NDSGWNVNYIVEKU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/058379.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/058379.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)