Merck
MAT309666426
Matrix Scientific
1,3-Benzodioxole-5,6-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥101,200
ベンダーカタログ番号: 056310-500MG
¥101,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥101,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 056310-500MG
¥101,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
95-97
Iupac Name
1,3-benzodioxole-5,6-diamine
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6/h1-2H,3,8-9H2
InChI Key
SNHKEQOYVVRBQO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/056310.html
Melting Point
95-97
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/056310.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)