Merck
MAT246521575
Matrix Scientific
4-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥123,200
ベンダーカタログ番号: 054232-500MG
¥123,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥123,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.61
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 054232-500MG
¥123,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
4-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H7ClN4/c1-4-5-6(8)9-3-10-7(5)12(2)11-4/h3H,1-2H3
InChI Key
RKCUSLQIKDPCGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/054232.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/054232.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)