Merck
MAT246513583
Matrix Scientific
3-Piperidinylmethyl benzoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥27,700
ベンダーカタログ番号: 049361-500MG
¥27,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥27,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.74
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 049361-500MG
¥27,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
piperidin-3-ylmethyl benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(12-6-2-1-3-7-12)16-10-11-5-4-8-14-9-11;/h1-3,6-7,11,14H,4-5,8-10H2;1H
InChI Key
OAHVRRMYXNIWGL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/049361.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/049361.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)