Merck
MAT245152000
Matrix Scientific
4,6-Dicyclopropyl-2-pyridinecarbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥40,800
ベンダーカタログ番号: 048821-500MG
¥40,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥40,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 048821-500MG
¥40,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
4,6-dicyclopropyl-2-pyridinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C12H15N3O/c13-15-12(16)11-6-9(7-1-2-7)5-10(14-11)8-3-4-8/h5-8H,1-4,13H2,(H,15,16)
InChI Key
KWBFOLJZQRMWKQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048821.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048821.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)