Merck
MAT245151995
Matrix Scientific
[(5-tert-Butyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]aminedihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥40,800
ベンダーカタログ番号: 048816-500MG
¥40,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥40,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 048816-500MG
¥40,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(5-tert-butyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N3.2ClH/c1-8(2,3)7-4-6(5-9)10-11-7;;/h4H,5,9H2,1-3H3,(H,10,11);2*1H
InChI Key
NNOYDUGWKCIURJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048816.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048816.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)