Merck
MAT245151970
Matrix Scientific
3-Ethoxypropyl 4-methylbenzenesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥40,800
ベンダーカタログ番号: 048791-500MG
¥40,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥40,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.34
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 048791-500MG
¥40,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-ethoxypropyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C12H18O4S/c1-3-15-9-4-10-16-17(13,14)12-7-5-11(2)6-8-12/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
InChI Key
FWZMCDKVYBQRTP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048791.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048791.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)