Merck
MAT239353981
Matrix Scientific
Methyl 4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥115,200
1 G
¥173,500
ベンダーカタログ番号: 046811-500MG
¥115,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥115,200
1 G
¥173,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 046811-500MG
¥115,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-12-5-6-15-10-4-3-8(7-9(10)12)11(13)14-2/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3
InChI Key
WKTVFSQCCDLERH-UHFFFAOYSA-N
Purity
94%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/046811.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/046811.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)