Merck
MAT239352063
Matrix Scientific
Methyl 3-phenyl-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥54,200
1 G
¥65,800
ベンダーカタログ番号: 044711-500MG
¥54,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥54,200
1 G
¥65,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 044711-500MG
¥54,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
methyl 3-phenyl-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-14-10(13)9-11-8(12-15-9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
PTGDVOKVOUFRCP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/044711.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/044711.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)