Merck
MAT238925897
Matrix Scientific
1-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥18,000
1 G
¥24,100
5 G
¥67,400
ベンダーカタログ番号: 043546-500MG
¥18,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥18,000
1 G
¥24,100
5 G
¥67,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.71
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 043546-500MG
¥18,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
mp
91-93
Iupac Name
1-{4-[(2-chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}ethanone
Inchi Code
1S/C15H12ClFO2/c1-10(18)11-5-7-12(8-6-11)19-9-13-14(16)3-2-4-15(13)17/h2-8H,9H2,1H3
InChI Key
DNORLLXKDXLDLS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/043546.html
Melting Point
91-93
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/043546.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)