Merck
MAT196007835
Matrix Scientific
3-{[4-(4-Fluorophenyl)piperazin-1-yl]carbonyl}-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥31,200
ベンダーカタログ番号: 039028-500MG
¥31,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥31,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
320.36
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 039028-500MG
¥31,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-{[4-(4-fluorophenyl)-1-piperazinyl]carbonyl}-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H21FN2O3/c1-17(2)13(14(17)16(22)23)15(21)20-9-7-19(8-10-20)12-5-3-11(18)4-6-12/h3-6,13-14H,7-10H2,1-2H3,(H,22,23)
InChI Key
RHQLLBUXAVBDGH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/039028.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/039028.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)