Merck
MAT188490794
Matrix Scientific
Ethyl 4-cyclohexyl-2,4-dioxobutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥45,400
1 G
¥66,400
ベンダーカタログ番号: 034887-500MG
¥45,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥45,400
1 G
¥66,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 034887-500MG
¥45,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 4-cyclohexyl-2,4-dioxobutanoate
Inchi Code
1S/C12H18O4/c1-2-16-12(15)11(14)8-10(13)9-6-4-3-5-7-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
AENZJLQZKJPTQT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/034887.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/034887.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)