Merck
MAT184124127
Matrix Scientific
3,5-Bis-(trifluoromethyl)fluorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,200
ベンダーカタログ番号: 034721-1G
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 034721-1G
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
bp
72-74
Iupac Name
1-fluoro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H3F7/c9-6-2-4(7(10,11)12)1-5(3-6)8(13,14)15/h1-3H
InChI Key
ZBVDOILFQLAMEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/034721.html
Boiling point
72-74
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/034721.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)