Merck
MAT184123964
Matrix Scientific
5-Chloro-1-methyl-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥54,600
1 G
¥80,200
ベンダーカタログ番号: 034432-500MG
¥54,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥54,600
1 G
¥80,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.62
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 034432-500MG
¥54,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O2/c1-12-7-3-2-5(10)4-6(7)11-8(12)9(13)14/h2-4H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
GVLUKGCSZAAZJI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/034432.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/034432.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)