Merck
MAT184123093
Matrix Scientific
(2,4-Dioxo-1,3-diaza-spiro[4.4]non-3-yl)-acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥73,800
ベンダーカタログ番号: 033773-500MG
¥73,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥73,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 033773-500MG
¥73,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O4/c12-6(13)5-11-7(14)9(10-8(11)15)3-1-2-4-9/h1-5H2,(H,10,15)(H,12,13)
InChI Key
WPJKWNMXALXUTR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/033773.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/033773.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)