Merck
MAT184122133
Matrix Scientific
3-(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yloxy)-propionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥37,900
ベンダーカタログ番号: 032875-500MG
¥37,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥37,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 032875-500MG
¥37,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yloxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O5/c12-11(13)3-4-14-8-1-2-9-10(7-8)16-6-5-15-9/h1-2,7H,3-6H2,(H,12,13)
InChI Key
NYPSUFSSNJPUNX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/032875.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/032875.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)