Merck
MAT180695241
Matrix Scientific
N-(4-Isopropylbenzyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥45,400
ベンダーカタログ番号: 031860-500MG
¥45,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥45,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.33
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 031860-500MG
¥45,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-(4-isopropylbenzyl)aniline
Inchi Code
1S/C16H19N/c1-13(2)15-10-8-14(9-11-15)12-17-16-6-4-3-5-7-16/h3-11,13,17H,12H2,1-2H3
InChI Key
HQUPQNBGNMSILW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/031860.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/031860.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)