Merck
MAT161068961
Matrix Scientific
2-[(3-Methylbenzyl)thio]acetohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥25,200
ベンダーカタログ番号: 029949-500MG
¥25,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥25,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.3
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 029949-500MG
¥25,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2-[(3-methylbenzyl)sulfanyl]acetohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2OS/c1-8-3-2-4-9(5-8)6-14-7-10(13)12-11/h2-5H,6-7,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
NCTMGRVFAJXGTQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/029949.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/029949.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)