Merck
MAT161067321
Matrix Scientific
1-Chloronaphtho[2,1-b]thiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥43,500
ベンダーカタログ番号: 028309-500MG
¥43,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥43,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.72
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 028309-500MG
¥43,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
246-248
Iupac Name
1-chloronaphtho[2,1-b]thiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H7ClO2S/c14-11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)17-12(11)13(15)16/h1-6H,(H,15,16)
InChI Key
YBSJKVJFNLILQW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/028309.html
Melting Point
246-248
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/028309.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)