Merck
MAT158504062
Matrix Scientific
4-[4-(Isobutyrylamino)anilino]-4-oxobutanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥45,400
1 G
¥66,200
ベンダーカタログ番号: 025985-500MG
¥45,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥45,400
1 G
¥66,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 025985-500MG
¥45,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-[4-(isobutyrylamino)anilino]-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C14H18N2O4/c1-9(2)14(20)16-11-5-3-10(4-6-11)15-12(17)7-8-13(18)19/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3,(H,15,17)(H,16,20)(H,18,19)
InChI Key
RQJBAVMHYSPNGM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/025985.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/025985.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)