Merck
MAT158503979
Matrix Scientific
4-Oxo-4-[N'-(thiophene-2-carbonyl)-hydrazino]-butyric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥45,400
ベンダーカタログ番号: 026637-500MG
¥45,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥45,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 026637-500MG
¥45,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-oxo-4-[2-(2-thienylcarbonyl)hydrazino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C9H10N2O4S/c12-7(3-4-8(13)14)10-11-9(15)6-2-1-5-16-6/h1-2,5H,3-4H2,(H,10,12)(H,11,15)(H,13,14)
InChI Key
FBUBGSMMGGNFFF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026637.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026637.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)