Merck
MAT158503434
Matrix Scientific
4-{4-[(Methylanilino)carbonyl]anilino}-4-oxobutanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
326.35
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-{4-[(methylanilino)carbonyl]anilino}-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C18H18N2O4/c1-20(15-5-3-2-4-6-15)18(24)13-7-9-14(10-8-13)19-16(21)11-12-17(22)23/h2-10H,11-12H2,1H3,(H,19,21)(H,22,23)
InChI Key
HVVDYJQKOFKSCT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026091.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026091.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)