Merck
MAT158503398
Matrix Scientific
5-{3-[(sec-Butylamino)carbonyl]anilino}-5-oxopentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥32,400
1 G
¥46,200
ベンダーカタログ番号: 026055-500MG
¥32,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥32,400
1 G
¥46,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
306.36
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 026055-500MG
¥32,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-{3-[(sec-butylamino)carbonyl]anilino}-5-oxopentanoic acid
Inchi Code
1S/C16H22N2O4/c1-3-11(2)17-16(22)12-6-4-7-13(10-12)18-14(19)8-5-9-15(20)21/h4,6-7,10-11H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,17,22)(H,18,19)(H,20,21)
InChI Key
YPXCDQBRURNULR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026055.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026055.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)