Merck
MAT152385993
Matrix Scientific
3-(2,4-Dichlorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥46,600
ベンダーカタログ番号: 023365-500MG
¥46,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥46,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.57
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 023365-500MG
¥46,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(2,4-dichlorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11Cl2NO.ClH/c11-7-1-2-10(9(12)5-7)14-8-3-4-13-6-8;/h1-2,5,8,13H,3-4,6H2;1H
InChI Key
GRHALAVOIZSMES-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023365.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023365.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)