Merck
MAT128014500
Matrix Scientific
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]-3-chlorophenylaminehydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥33,000
ベンダーカタログ番号: 022396-500MG
¥33,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥33,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
312.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 022396-500MG
¥33,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(4-tert-butylphenoxy)-3-chlorophenylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H18ClNO.ClH/c1-16(2,3)11-4-7-13(8-5-11)19-15-9-6-12(18)10-14(15)17;/h4-10H,18H2,1-3H3;1H
InChI Key
IERIQMZDGJXONZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022396.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022396.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)