Merck
MAT117958685
Matrix Scientific
2-Isobutylsulfanyl-pyrimidine-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥42,100
ベンダーカタログ番号: 020318-500MG
¥42,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥42,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 020318-500MG
¥42,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(isobutylsulfanyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H12N2OS/c1-7(2)6-13-9-10-3-8(5-12)4-11-9/h3-5,7H,6H2,1-2H3
InChI Key
SOKKVDAOKZVIGD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/020318.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/020318.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)