Merck
MAT113930510
Matrix Scientific
5-Oxo-5-{3-oxo-2-[2-oxo-2-(3-phenylpropoxy)ethyl]-1-piperazinyl}pentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥45,400
1 G
¥66,200
ベンダーカタログ番号: 024029-500MG
¥45,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥45,400
1 G
¥66,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
390.44
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 024029-500MG
¥45,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-oxo-5-{3-oxo-2-[2-oxo-2-(3-phenylpropoxy)ethyl]-1-piperazinyl}pentanoic acid
Inchi Code
1S/C20H26N2O6/c23-17(9-4-10-18(24)25)22-12-11-21-20(27)16(22)14-19(26)28-13-5-8-15-6-2-1-3-7-15/h1-3,6-7,16H,4-5,8-14H2,(H,21,27)(H,24,25)
InChI Key
VXCQIBZUZZUOQU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024029.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024029.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)