Merck
MAT113928225
Matrix Scientific
2-[1-(4-Ethoxybenzyl)-3-oxo-2-piperazinyl]-acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥45,400
ベンダーカタログ番号: 023874-500MG
¥45,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥45,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
292.33
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 023874-500MG
¥45,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
[1-(4-ethoxybenzyl)-3-oxo-2-piperazinyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C15H20N2O4/c1-2-21-12-5-3-11(4-6-12)10-17-8-7-16-15(20)13(17)9-14(18)19/h3-6,13H,2,7-10H2,1H3,(H,16,20)(H,18,19)
InChI Key
UFAPTAYBYWFFKM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023874.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023874.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)