Merck
MAT113928092
Matrix Scientific
3-Fluoro-4-(1-naphthylmethoxy)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥46,600
ベンダーカタログ番号: 022735-500MG
¥46,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥46,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.3
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 022735-500MG
¥46,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
3-fluoro-4-(1-naphthylmethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C17H14FNO/c18-16-10-14(19)8-9-17(16)20-11-13-6-3-5-12-4-1-2-7-15(12)13/h1-10H,11,19H2
InChI Key
FMKPLNMNUUDZRZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022735.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022735.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)