Merck
MAT113926980
Matrix Scientific
2-(2-Bromo-4-isopropylphenoxy)acetohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥45,400
1 G
¥66,200
ベンダーカタログ番号: 024005-500MG
¥45,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥45,400
1 G
¥66,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
287.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 024005-500MG
¥45,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(2-bromo-4-isopropylphenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C11H15BrN2O2/c1-7(2)8-3-4-10(9(12)5-8)16-6-11(15)14-13/h3-5,7H,6,13H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI Key
FKQGVAGEMMFEBL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024005.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024005.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)