Merck
MAT089757330
Matrix Scientific
2-(2-Chloroethyl)piperidine-1-carboxylic acidethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥10,200
1 G
¥12,600
5 G
¥33,000
ベンダーカタログ番号: 020168-500MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥10,200
1 G
¥12,600
5 G
¥33,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.71
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 020168-500MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 2-(2-chloroethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H18ClNO2/c1-2-14-10(13)12-8-4-3-5-9(12)6-7-11/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
LEYIPJCZAUNTHU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/020168.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/020168.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)