Merck
MAT089756892
Matrix Scientific
1-(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥42,100
ベンダーカタログ番号: 019708-500MG
¥42,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥42,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.29
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 019708-500MG
¥42,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C15H15NO3/c1-10-7-12(9-17)11(2)16(10)13-3-4-14-15(8-13)19-6-5-18-14/h3-4,7-9H,5-6H2,1-2H3
InChI Key
MGVJGSGMITZAIX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019708.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019708.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)