Merck
MAT089756596
Matrix Scientific
2-Difluoromethoxy-3-methoxy-benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥43,300
ベンダーカタログ番号: 019411-500MG
¥43,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥43,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 019411-500MG
¥43,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O3/c1-13-7-4-2-3-6(5-12)8(7)14-9(10)11/h2-5,9H,1H3
InChI Key
DDAGGCKTGNIEIG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019411.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019411.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)