Merck
MAT089756518
Matrix Scientific
(4-Fluoro-benzyl)-(1-methyl-1H-pyrrol-2-ylmethyl)-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥43,300
ベンダーカタログ番号: 019344-500MG
¥43,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥43,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 019344-500MG
¥43,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-(4-fluorobenzyl)-N-[(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)methyl]amine
Inchi Code
1S/C13H15FN2/c1-16-8-2-3-13(16)10-15-9-11-4-6-12(14)7-5-11/h2-8,15H,9-10H2,1H3
InChI Key
PBMPUBUXOUWDJG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019344.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019344.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)