Merck
MAT089756174
Matrix Scientific
4-Methoxy-3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥19,000
500 MG
¥26,800
ベンダーカタログ番号: 018998-250MG
¥19,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥19,000
500 MG
¥26,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.28
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 018998-250MG
¥19,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
4-methoxy-3-(1-pyrrolidinylmethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H17NO2/c1-16-13-5-4-11(10-15)8-12(13)9-14-6-2-3-7-14/h4-5,8,10H,2-3,6-7,9H2,1H3
InChI Key
OYSJRUKZNDBZIZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018998.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018998.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)