Merck
MAT089756148
Matrix Scientific
3-Pyrrolidin-1-ylmethyl-piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥32,200
1 G
¥48,500
ベンダーカタログ番号: 018972-500MG
¥32,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥32,200
1 G
¥48,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.28
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 018972-500MG
¥32,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
3-(1-pyrrolidinylmethyl)piperidine
Inchi Code
1S/C10H20N2/c1-2-7-12(6-1)9-10-4-3-5-11-8-10/h10-11H,1-9H2
InChI Key
DJMGCHHOJIKYCP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018972.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018972.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)